Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein G
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific SMART Digest Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G.
Marke: Thermo Scientific™ 60115-103
1770.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
SMART Digest Großkits zur Fraktionierung: Protein G mit Beads, die die Aufreinigung von Immunglobulinen aufgrund der spezifischen und starken Affinität zur Bindung an die Fab- und Fc-Teile des Moleküls zum Ziel haben. Zur Auswahl stehen nicht magnetische und magnetische Beads, die eine Automatisierung ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Führen Sie nach Abschluss die Verdauung mit SMART Digest Enzymen durch, falls erforderlich.
Spezifikation
SMART Digest Großkit zur Fraktionierung, Protein G, magnetisch, mit SOLAµ Sammelplatte, löslich | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
SMART Digest Harz, löslich, lose, magnetisch | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz, magnetisch, löslich, lose, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
Protein G | |
Trypsin | |
Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung | |
Immunocapture |