Learn More
WTW™ Standard pH-Einstabmeßkette SenTix 62
Standardelektroden mit Gel und Präzisionselektroden mit Flüssiggel-Elektrolyt für Messungen des pH-Werts im Labor und im Außeneinsatz.
Marke:  WTW™ 103641
191.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10345181
  • 254.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SenTix™: Standardelektroden mit Gel- und Präzisionselektroden mit Flüssiggel-Elektrolyt für pH-Messungen in Laboranwendungen und im Feld
  • Wartungsfreies Gel-Referenzsystem über die gesamte Produktlebensdauer
  • Schnelle Reaktionszeit durch guten Anschluss an das Medium für Elektroden mit flüssigkeitsgefülltem Referenzsystem
  • Beste Ergebnisse dank hochwertiger Membrangläser
  • PH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messungen, aber auch für Routinemessungen im Labor
  • Die Elektroden sind mit und ohne integriertem Temperatursensor erhältlich
  • Zur Verwendung mit pH-Messgerät Vario.
  • Mit BNC-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Festes Kabel
Glasschaft, Platinmembran
0 °C bis 100 °C
Vario pH-Messgerät
SenTix™ 62
0 °C bis 100 °C
120 mm
Platin
0 bis 14
SenTix™ pH-Elektrode
BNC-Elektrodenstecker, 1 m Kabel
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden
1 m
Name des Produkts
WTW™ Standard pH-Einstabmeßkette SenTix 62 > Elektrodensteckertyp: BNC; Anschluss: Festes Kabel