Learn More
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation
Sorgt für eine effektive Sterilisation, sichere Handhabung und Lagerung aller Gegenstände, bis diese benötigt werden. Die Steris Corporation™ Sterilisationsbeutel mit Self Seal Verschluss tragen die CE-Kennzeichnung für Dampf und EO-Gas.
Marke: Steris™ NWKP0927
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstversiegelnde Beutel machen Dichtungsvorrichtungen überflüssig
- Hervorragende Klebekraft, widerstandsfähig gegen Dampfeinwirkung
- Ungiftige wasserbasierte Indikatorfarben
- Perforierte Klappe für einfaches Schließen
Spezifikation
CE-Zeichen | |
200/Packung | |
90 mm |
Dampf- und Gas-EO-Sterilisatoren | |
90 x 270mm | |
270 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation > 90 x 270mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur