Learn More
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ selbstversiegelnden Sterilisierbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke:  Synergy Healthcare™ MBO1090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15691974
  • 262.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Beutel für Sterilisatoren
Selbstklebend
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blau
In Autoklaven mit Hochvakuum und heißem Dampf sowie für andere Sterilisationssysteme
Unsteril
400
6.30 kN/m
390 mm
Kühler, trockener Ort
Autoklavierbar
Selbstklebend
Ja
Polyethylen
135 μm
Dampf und EtO
390 x 300 mm
300 mm
Name des Produkts
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband >