Learn More
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation
Sorgt für eine effektive Sterilisation, sichere Handhabung und Lagerung aller Gegenstände, bis diese benötigt werden. Die Steris Corporation™ Sterilisationsbeutel mit Self Seal Verschluss tragen die CE-Kennzeichnung für Dampf und EO-Gas.
59.45 € - 135.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dampf- und Gas-EO-Sterilisatoren |
Menge | 200/Packung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15448782
|
Steris™
NWKP2035 |
200 x 350mm |
135.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15428782
|
Steris™
NWKP0927 |
90 x 270mm |
59.45 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Selbstdichtende Beutel machen Versiegelungsgeräte unnötig
- Hervorragende Haftfestigkeit, dampfbeständig
- Nicht-toxische Indikatortinten auf Wasserbasis
- Perforierte Lasche für einfachen Verschluss
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Dampf- und Gas-EO-Sterilisatoren | |
200/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Selbstdichtende Beutel für die Sterilisation