Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Platzsparende, weiße, 1-lagige Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6657
69.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch das kompakte Slimroll™-Design enthält eine Rolle mehr Papierhandtücher, was Platz spart und die Befüllungsintervalle verlängert
- Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
Spezifikation
Handtuch | |
165 m | |
200 mm | |
5.94 kg (13.068 lbs.) | |
Weiß | |
Rolle | |
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher | |
1-lagig |
1.47 ft. | |
15.5 in. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
165 m x 200 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
6/Pckg. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur