Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Weiße, 1-lagige Rollenhandtücher mit hoher Kapazität. Perfekt für stark frequentierte Waschräume und Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden. Dank AIRFLEX™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6665
120.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11807053
  • 210.00 € / 6 Rollen
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für stark frequentierte Waschräume und Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden
  • Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scott Performance Handtücher – Interfold
200 m
200 mm
ISO 14001, ISO 9001
200 m x 200 mm
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
6 Rolle
1.96 ft.
1.29 ft
Airflex-Gewebe
Weiß
Rolle
Aquarius Spender für Handtuchrollen
1-lagig
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Breite: 200 mm, Farbe: Weiß