Learn More
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter
Artikelnummer. 10347042 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10347042
Marke: Buerkle™ 96020060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Buerkle™ Kunststofftrichter verfügen über eine Aufhängungsöse für die sichere Befüllung.
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
  • Große Auswahl an Größen  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 60 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Enthält Aufhängungsöse
Produkttyp Funnel