Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Für hohe Qualität für wenig Geld wählen Sie Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6689
69.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dank der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Zusammengefaltete Handtücher | |
210 mm | |
220 mm | |
6.495 kg (14.289 lbs.) | |
Weiß | |
Zusammengefaltete Blätter | |
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher | |
1-lagig |
21,49 in. | |
1.31 ft. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
210 x 220 mm | |
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels | |
15 x 274 Blatt | |
Small |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Größe (L x B): 210 x 220 mm; Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur