Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Platzsparende, weiße, 1-lagige Scott™
146.00 €
Spezifikation
Produkttyp Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 1.47 ft.
Länge (metrisch) 165 m
Breite (angloamerikanisch) 15.5 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12661376
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
6657
Weiß
146.00 €
6 Rollen
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12671376
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
6658
Blau
146.00 €
6 Rollen
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch das kompakte Slimroll™-Design enthält eine Rolle mehr Papierhandtücher, was Platz spart und die Befüllungsintervalle verlängert
  • Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
Spezifikation
Spezifikation
Handtuch
165 m
200 mm
5.94 kg (13.068 lbs.)
165 m x 200 mm
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
6/Pckg.
1.47 ft.
15.5 in.
AIRFLEX™ Gewebe
ISO 14001, ISO 9001
Rolle
Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher
1-lagig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™