Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus RF
Sartorius Sartolab™ RF-Vakuumfiltereinheiten sind Einweg-Einheiten für die sterile Filtration einer Probe.
Marke: Sartorius 180F05---------E
294.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- Eine Flasche mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
- Eine Schraubkappe zur Lagerung des Filtrats (einzeln verpackt, um Sterilität zu gewährleisten)
Vorteile:
- Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Ja | |
Sartolab RF | |
PES | |
1.000 ml | |
Auffangkolben | |
1 L |
Vacuum Filter | |
Polystyrol | |
0,45 μm | |
Steril | |
Vacuum Filter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen