Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 11 02 0882
Beschreibung
- 11mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
11 mm | |
1000 |
Dunkelblau, Weiß | |
Silikon, Silicone | |
1,3 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > Silikon/PTFE dunkelblau/weiß ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur