Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11 02 0104
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10041204
  • 251.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
11 mm
1000
Rot, Weiß
Silikon
1,3 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A