Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Filtersysteme
GREENER_CHOICE
Mit bedruckten Trichtern, die für eine einfache Identifizierung den Membrantyp und die Produktnummer angeben. Corning™ Einweg-Vakuumfilter-/Lagerungssysteme bieten eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen in der Filterung. Das System besteht aus einem Polystyrolfilter-Trichter mit Adapterring für eine abnehmbare Polystyrol-Lagerungsflasche mit separatem, sterilem Polyethylenverschluss.
Marke:  Corning™ 431206
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10075431
  • 315.92 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter und Aufnahme aus durchsichtigem Polystyrol, Flaschenhalsadapter und Verschlusskappe aus Polyethylen (Lieferung steril und einzeln verpackt).
Beschreibung
Beschreibung
Der Aufsatz kann leicht vom Gerät abgeschraubt werden und zur Lagerung des Filtrats mit einem Stöpsel verschlossen werden.
  • Strahlensterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
  • Der abgewinkelte Schlauchanschluss vereinfacht die Befestigung der Vakuumleitung
  • Die Filtratflaschen verfügen für eine verbesserte Handhabung über griffige Seiten
  • Die Einheiten sind nach Membrantyp farbkodiert und mit Membranmaterial und Porengröße gekennzeichnet
  • Alle Membrantypen sind mit Gewebekulturen kompatibel und mit Wärme zum Stützgitter versiegelt, um die Flussrate zu maximieren und die Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren
  • NYL-, CN- und PES-Membranen sind waschmittelfrei
Membrangrößen
  • Modelle mit 150 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 42 x 42 mm
  • Der 250 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 49,5 x 49,5 mm
  • Der 500 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 63 x 63
  • Der 1000 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 79 x 79
Membranausführungen
  • Celluloseacetat (CA) — für geringe Proteinbindung
  • Nylon (NYL) — für extrahierbare Substanzen
  • Cellulosenitrat (CN) — zur Universalfiltration
  • Polyethersulfon (PES) — für schnelle Flussraten und geringe Proteinbindung
Nicht für die parenterale Verwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gebogener Schlauchanschluss
Ja
Polystyrol
0,45 μm
54,5 cm2
Ja
Vakuum-Filtersystem
1000 mL
Enthält quadratischen Membranfilter, graduierten Trichter und Auffangbehälter aus durchsichtigem Polystyrol, Polyethylen-Flaschenhalsadapter, orange HDPE-Kappe mit Dichtring
4,5 cm Flaschenhals
Celluloseacetat
Steril
Membranen aus Celluloseacetat ermöglichen schnelle Flussraten und bieten eine geringe Proteinbindung. Zudem eignen sie sich gut für die Filtration von Zellkulturmedien.
12 Karton
500 mL