Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 11 02 0140
Description
- 11mm-Septa
Specifications
Septa | |
11 mm | |
1000 |
Cremefarben, Rot | |
Silikon | |
1,5 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.