Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 225NL
24.79 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12384468
  • 34.80 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,2 ml
7,9 mm
Unsteril
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 ml
7,5 ml
Samco Graduierte 7,5 ml-Transferpipetten, großer Kolben, nicht steril, graduiert bei 0,50 bis 3 ml, weiße Box
LDPE
Ja
500/Pckg.
15,5 cm
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Graduated transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Graduated transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten >
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.