Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Transferpipetten, die über einen integrierten Peleus-Ball verfügen, der Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 335-11
24.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15337883
  • 26.40 € / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,9 ml
6.6mm
Unsteril
Nein
4 ml
Universal-Transferpipette
Universal-Transferpipette, 5 Zoll, 7,5 ml
LDPE
24
Großpackung 400/Packung
12.9cm
Ja
Videos
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426182 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog Number33511,335-11
Chargennummer1422207 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number33511,335-11
Chargennummer1414102 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/12/2024 Catalog Number33511,335-11
Chargennummer1410959 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2024 Catalog Number335-11
Chargennummer1408754 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/08/2024 Catalog Number335-11
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten > Gehäuse 4.0mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.