Learn More
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE)
Diese Pipetten eignen sich für eine Reihe von Liquid-Handling-Anwendungen. MEDLINE™ Pasteurpipetten aus Polyethylen bestehen aus transparentem, inerten Polyethylen niedriger Intensität.
Marke:  Medline™ 210006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12837625
  • 109.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle 0,5 ml bis zu 5 ml graduiert
  • Volumetrische Toleranz: ± 10 %
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
Unsteril
Glühlampenform
6 ml
Pasteurpipette
Polyethylen
400/Packung
Transparent
225 mm
Ja
Name des Produkts
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE) > Kapazität: 6 ml