Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke: Thermo Scientific™ 820109
6.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaser mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in den Höhen 5,1 und 7,6 cm (2 und 3 in.) mit quadratischer Grundfläche von 13,3 x 13,3 cm (5,25 x 5,25 in.)
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte | |
Unterteilungen | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. | |
1 kg |
Hartfaserplatte | |
Kryobox | |
100 Cryo Tubes | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lagerboxen > Box aus Hartfaserkarton 2 in. (50 mm), mit Unterteilungen (100 Plätze)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur