Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.
Marke: Fisherbrand™ 13449108
Beschreibung
- Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
- Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
- Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
LDPE | |
Nr. | |
Extra lang | |
7 ml | |
Transferpipette |
20 | |
100/Packung | |
50 μl Tropfen | |
300 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE > Fassungsvermögen: 7 ml; Tropfen/ml: 20
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur