Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03063558
Beschreibung
- Mit Kugelgelenkbuchse S 35
- Mit Beschriftungsschild
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
105 mm |
Auffangkolben | |
500 mL |