Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Kugelgelenkbuchse S 35
- Mit Beschriftungsschild
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Duran Glas |
| Typ | Auffangkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Volumen (metrisch) | 250 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |