Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03063537
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11896104
  • 47.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Kugelgelenkbuchse S 35
  • Mit Beschriftungsschild
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
Rotationsverdampfer
64 mm
Auffangkolben
100 mL
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben > Kapazität: 100 ml