Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03063573
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11826134
  • 93.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Kugelgelenkbuchse S 35
  • Mit Beschriftungsschild
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
Rotationsverdampfer
166 mm
Auffangkolben
2000 mL
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben > Kapazität: 2000 ml