Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Produktkod. p-8006071
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11896104
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 03063537
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Kugelgelenkbuchse S 35
  • Mit Beschriftungsschild
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Auffangkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.