Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Material (Beschichtung):
Kunststoff und Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (/)
- Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
- Erhältlich in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
- Erhältlich unbeschichtet, mit P+G-Beschichtung oder P+G LT für Trockeneiskondensatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Auffangkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Enthält | Kugelgelenk KS-35 |
| Material (Beschichtung) | Kunststoff und Glas |
| Form | Rund |
| Volumen (metrisch) | 1000 mL |