Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verdampferkolben, mit NS, birnenförmig
Verdampferkolben eignen sich besonders gut zum Verdampfen von Flüssigkeiten bzw. Lösungsmitteln.
Marke:  DWK Life Sciences 241203703
426.58 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251859
  • 498.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verdampferkolben sind eine Variante der Rundkolben und besitzen eine birnenförmige Form. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie z. B. einen Rotationsverdampfer. Wegen ihrer Form ermöglichen Verdampferkolben eine große gleichmäßige Flüssigkeitsoberfläche und so eignet sich diese Kolbenart besonders zum Verdampfen von Lösungsmitteln.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Birnenförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ja
Verdampfung von Flüssigkeiten; Heizen; geeignet für Heizbäder und -behälter; Mischen mehrerer Komponenten; Rotationsverdampferkolben, geeignet für alle Standard-Rotationsverdampfer; Aufkonzentration von Lösungen
250 mL
Borosilikatglas 3.3
10/Packung
81 mm