Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke:  Corning™ 1003-4L
259.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10337879
  • 276.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Mit Ausguss
  • Extragroßes Beschriftungsfeld
  • Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
135,25 oz.
16 cm
Borosilikatglas
500 bis 3500 ml
25 cm
Extragroße Markierung
Becher
Ja
Doppelt graduierte metrische Skala
6,29 in.
4000 mL
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen
9,84 in.
250 mL
1 Stück/Packung
Wiederverwendbar
ASTM E960
Griffin
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    16
    Stunden
    13
    Minuten
    5
    Sekunden
    49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser > 4 l