Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss Artikelnummer.: 11712222
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11712222 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
150 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3000 mL
400 mL
5000 mL
50 mL
5 mL
600 mL
800 mL
Artikelnummer. 11712222
Marke: DWK Life Sciences 211063604
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund seiner Form ist das Becherglas ein universelles Produkt für vielfältige Laboranwendungen.
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ungiftig
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 70 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 5 und 10 ml ohne Code für die Rückverfolgbarkeit und Graduierung und Größe 10.000 ml Nicht-DIN/ISO-Größe
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss >