Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form Artikelnummer.: 10090091
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
Artikelnummer. 10090091 Alle ansehen Brand Produkte
150 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Artikelnummer. 10090091
Marke: BRAND™ 91229
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Borosilikatglas. Die niedrige Form bietet Stabilität und verringert das Verschüttungsrisiko.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Gemäß DIN 12331/ISO 3819
  • Mit weißen Graduierungen
  • Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 80 mm
Enthält Integrierter Ausguss
Menge 10
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Modell Niedrig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form >