Learn More
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit
Das Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR-Klonierungskit ist ein Positivselektionssystem, mit dem sich durch thermostabile DNA-Polymerase erzeugte PCR-Produkte effizient klonieren lassen.
Marke:  Thermo Scientific™ K1231
129.93 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10765841
  • 183.00 € / 20 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AMPR)
Kit
PCR Cloning
CloneJET
20 Reaktionen
Restriktionsenzym/MCS, Blunt-PCR
PCR-Produkt
20 Reaktionen
PCR-Klonierungskit
pJET1.2/stumpf
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2813569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1231
Chargennummer2813544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1231
Chargennummer2825292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1231
Chargennummer2805067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1231
Chargennummer2832771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1231
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit > Für 20 Reaktionen