Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser bieten eine robuste Konstruktion, die ideal bei mechanischen Stößen und anderen rauen Anwendungen geeignet sind. Der Ausguss ist für optimale Leistung ausgelegt.
- Dicke, gleichmäßige Wände
- Gleichmäßig bearbeiteter oberer Rand mit zusätzlicher Wanddicke
- Beständiger matter Beschriftungsbereich
- Weiße Skala mit Graduierung
- Ausguss für optimale Leistung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ II
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | ±5 % |
Kapazität (angloamerikanisch) | 135,25 oz. |
Beschreibung | Becher |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 6,33 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 16,1 cm |
Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung |
Graduierungsbereich | 500 bis 3500 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 9,92 in. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
18Stunden
3Minuten
44Sekunden
27
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur