Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke: Pyrex 3200/16MP
91.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±10 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
1000 ml | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
465 mm | |
10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
8Minuten
35Sekunden
22