Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
Marke: Pyrex 3280-1L
312.86 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
- Mit Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
- Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
- Klasse B
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±10 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
1000 mL | |
Blaue Emaillefarbe |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
465 mm | |
10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
11Minuten
52Sekunden
25