Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Fisherbrand™ FB55229
58.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11903365
  • 64.15 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
  • Klasse B
  • Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
ISO 4788
260 mm
Borosilikatglas
100 ml
Blaue Keramik
Autoklavierbar
Blau
B
Graduierte Messzylinder
26 mm
Stopfen
1 ml
±1 ml
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen > Fassungsvermögen: 100 ml; Unterteilungen: 1mL