Learn More
Invitrogen™ Power Blotter System
Mit dem Invitrogen™ Power Blotter erhalten Sie einen schnellen und effizienten halbtrockenen Proteintransfer.
Marke: Invitrogen™ PB0012
Beinhaltet: Invitrogen Power Blotter-Kassette, Invitrogen Power-Station
Beschreibung
Das Invitrogen™ Power Blotter System ist speziell auf den schnellen, halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamid-Gelen (SDS-PAGE) in Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten ausgelegt. Der Power-Blotter verfügt über ein integriertes Netzteil, das für einen konstanten und hocheffizienten Proteintransfer optimiert ist.
Die Power-Blotter-Kassette ermöglicht den gleichzeitigen Transfer von Gelen. Die Power-Blotter-Station verfügt über eine anwenderfreundliche Farb-LCD-Touchscreen-Schnittstelle mit vorprogrammierten Transfermethoden für verschiedene Mengen und Größen von Gelen und Proteinen mit unterschiedlichem Molekulargewicht. Die bequeme Touch-Programmierfunktion ermöglicht die schnelle Erstellung, Speicherung und Ausführung benutzerdefinierter Transfereinstellungen.
Der Power Blotter erreicht mit den Power Blotter Select Transferstapeln einen hocheffizienten Transfer Übertragung in 7 Minuten bzw. mit dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer in 10 Minuten. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Transferprotokolle, die auf dem herkömmlichen Towbin-Puffer basieren.
Merkmale:
- Effizienz—hohe Transfereffizienz bei einem breiten Spektrum von Proteingrößen im Vergleich zu herkömmlichen halbtrockenen oder nassen (Tank-)Transfermethoden
- Schnell – Transfer in 5 bis 12 Minuten mit Power Blotter Select Transferstapeln oder Power Blotter 1-Step Transferpuffer
- Integrierte Stromversorgung—nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Steuereinheit und Kassette; keine externe Stromversorgung erforderlich
- Einfache Touch-Programmierung—praktische vorprogrammierte Transfermethoden oder Erstellen, Speichern und Durchführung benutzerdefinierter Transfermethoden
- Flexibel— gleichzeitige Transfers
- Vielseitig – Kompatibel mit Power Blotter Select Transferstapeln, Pierce 1-Step Transferpuffer für schnelle Blotting-Programme oder Towbin Transferpuffer für herkömmliche halbtrockene Transfermethoden
Spezifikation
• Power Blotter Station • Power Blotter Kassette |
|
Nitrozellulose, PVDF | |
Power Blotter | |
Blotter-System | |
Raumtemperatur |
Western Blot | |
Semi-Dry | |
1 Midi-Gel oder 2 Mini-Gele | |
1 System |