Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well
GREENER_CHOICE
Bietet eine höhere Well-Dichte für den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien. Fisherbrand™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 384-Well mit runden Wells für optimale Probenrückgewinnung.
Marke:  Fisherbrand™ 236300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11987954
  • 526.00 € / 120 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
  • Chemisch beständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
  • Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI™-konforme Stellfläche
16 x 24
Polypropylen
384
120/Pckg.
Standard
Blau
120 μl
Rund
-80 °C bis +80 °C
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well > Farbe: Blau