Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter
Das Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter misst pH oder ORP mit mV und Temperatur, verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Ablesbarkeit und bietet eine kleine Stellfläche, um Platz zu sparen. Das Orion Lab Star pH-Meter ist ideal für vereinfachte, budgetfreundliche Labortests und Datenaufzeichnungen.
Marke:  Thermo Scientific™ LSTAR1118
992.94 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17771849
  • 1045.20 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    4
    Minuten
    17
    Sekunden
    38
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter >