Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über befestigte Schraubverschlüsse mit Lippendichtung und einen integrierten Dichtungskonus. Farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780701
141.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Schraubkappe mit Dichtung | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000/Pckg. | |
Unsteril |
Polyethylen | |
1.5 ml | |
Freistehender konischer Boden | |
–90 bis 100 °C | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2271404577 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 780701 |
229938163 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 780701 |
217237977 | Analysenzertifikat | 15/07/2024 | 780701 |
205937738 | Analysenzertifikat | 01/03/2024 | 780701 |
200537546 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 780701 |