Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über befestigte Schraubverschlüsse mit Lippendichtung und einen integrierten Dichtungskonus. Farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
176.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Art der Kappe | Schraubkappe mit Dichtung |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | –90 bis 100 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10668461
|
BRAND™
780702 |
1.5 ml | Konischer Boden |
186.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10402711
|
BRAND™
780701 |
1.5 ml | Freistehender konischer Boden |
176.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10529022
|
BRAND™
780704 |
2 ml | Konischer Boden |
186.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10678461
|
BRAND™
780703 |
2 ml | Freistehender konischer Boden |
186.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10350221
|
BRAND™
780700 |
0.5 ml | Freistehender konischer Boden |
186.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Schraubkappe mit Dichtung | |
Nicht autoklavierbar | |
–90 bis 100 °C | |
Nein |
Polyethylen | |
Polypropylen | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen