Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Click to view available options
Verpackung:
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Ausführung mit Schraubverschluss
- Freistehend
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Verpackung | 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |