Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normalphase und Ionenaustausch
Marke: Macherey-Nagel™ 720065.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HPLC-Säulen
Spezifikation
Standardsäule | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
100 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
4350 psi (300 bar) | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
6,50% | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen > ID:4,6 mm; Kohlenstofflast:6,5%
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur