Learn More
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Außengewinde besitzen einen großen mattieren Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Identifikation der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Marke:  BRAND™ 114833
358.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10410381
  • 479.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Graduiert
  • Außendurchmesser: 12.5 mm
  • U-Boden
  • Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
  • Temperaturstabil bis -196 °C.
  • γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Röhrchen für Kryolagerung
3,0 mL
Polypropylen
Bis zu 3,0 ml
Ja
Polypropylen
70 mm
12,5 mm
Autoklavierbar
Freistehender U-Boden
Außen
Schraubverschluss
Steril
Ja
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4285404817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number114833
Name des Produkts
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen > Bodenform:Selbststehend; Fassungsvermögen:3 ml; mit Außengewinde