Learn More
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Außengewinde besitzen einen großen mattieren Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Identifikation der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Marke: BRAND™ 114834
388.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Graduiert
- Außendurchmesser: 12.5 mm
- U-Boden
- Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
- Temperaturstabil bis -196 °C.
- γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Röhrchen für Kryolagerung | |
4,0 mL | |
Polypropylen | |
Bis zu 3,6 ml | |
Ja | |
Polypropylen | |
76 mm |
12,5 mm | |
Autoklavierbar | |
Freistehender U-Boden | |
Außen | |
Schraubverschluss | |
Steril | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4169401465 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | 114834 |
415826873 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 114834 |