Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz
Das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TCMS Silylierungsreagenz derivatisiert Verbindungen und ist ideal für schwer zu silylierende Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-38834
372.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11517871
  • 397.60 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis10 % TMCS Silylierungsreagenz für Analyten, die nur schwer zu silylieren sind. Diese katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein und ideal für die Derivatisierung von Verbindungen wie Fettsäureamiden und schwach gehinderten Hydroxylen für die GC-Analyse.
  • Ideal zur Derivatisierung von Fettsäureamiden, schwach gehinderten Hydroxylen und anderen Verbindungen
  • Die katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC
BSTFA +1 % TMCS; 100 g
100 g
98 bis 100, 0,1 bis 1 %
2 bis 8 °C
BSTFA +1 % TMCS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    12
    Minuten
    49
    Sekunden
    16
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    60
    Stunden
    11
    Minuten
    10
    Sekunden
    43
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    11
    Minuten
    10
    Sekunden
    43
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz > BSTFA +1 % TMCS; 100 g