Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TCMS Silylierungsreagenz derivatisiert Verbindungen und ist ideal für schwer zu silylierende Verbindungen.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis10 % TMCS Silylierungsreagenz für Analyten, die nur schwer zu silylieren sind. Diese katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein und ideal für die Derivatisierung von Verbindungen wie Fettsäureamiden und schwach gehinderten Hydroxylen für die GC-Analyse.
- Ideal zur Derivatisierung von Fettsäureamiden, schwach gehinderten Hydroxylen und anderen Verbindungen
- Die katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | GC |
| Standardkonzentration | 98 bis 100, 0,1 bis 1 % |
| Artikelbeschreibung | BSTFA +1 % TMCS; 25 g |
| Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Menge | 25 g |
| Standardkomponenten | BSTFA +1 % TMCS |
Sicherheit und Handhabung
- BSTFA + 1% TMCS, 25 g
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: Trockenen Sand, Trockenlöschpulver oderalkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate