Learn More
Brand™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde
Artikelnummer. 10135500 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
48 mm
49 mm
Bodenform:
Freistehender U-Boden
U-Boden
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10135500
Marke: Brand™ 114841
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde besitzen einen großen mattierten Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Bestimmung der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Graduiert
  • Außendurchmesser: 12.5 mm
  • U-Boden
  • Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
  • Temperaturstabil bis -196 °C.
  • γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285
  • Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Durchmesser (metrisch) 12,5 mm
Produkttyp Röhrchen für Kryolagerung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2,0 mL
Bodenform Freistehender U-Boden
Material Polypropylen
Graduierungen 1.8 ml
RNase-frei Ja
Sterilität Steril
DNase-frei Ja
Höhe (metrisch) 49 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss