Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz
Das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TCMS Silylierungsreagenz derivatisiert Verbindungen und ist ideal für schwer zu silylierende Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-38831
162.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis10 % TMCS Silylierungsreagenz für Analyten, die nur schwer zu silylieren sind. Diese katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein und ideal für die Derivatisierung von Verbindungen wie Fettsäureamiden und schwach gehinderten Hydroxylen für die GC-Analyse.
- Ideal zur Derivatisierung von Fettsäureamiden, schwach gehinderten Hydroxylen und anderen Verbindungen
- Die katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein.
Spezifikation
GC | |
BSTFA +1 % TMCS; 10 x 1-ml-Ampullen | |
10x 1 ml-Ampullen |
98 bis 100, 0,1 bis 1 % | |
2 bis 8 °C | |
BSTFA +1 % TMCS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- BSTFA + 1% TMCS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl 2, 2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate 25561-30-2 ( 98-100 ), Trimethylchlo
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
12Minuten
49Sekunden
15 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
60Stunden
11Minuten
10Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
11Minuten
10Sekunden
44