Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryolagerfläschchen, Außengewinde
Das CryoELITE-Fläschchen mit Loctagon-Schürze sorgt für Stabilität in freistehenden Position und rastet im CryoELITE Benchmate Rack ein, so dass sich das Fläschchen mit einer Hand leicht öffnen und schließen lässt.
Marke: DWK Life Sciences W985868
205.89 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CryoELITE Fläschchen mit Loctagon Rand bieten Stabilität in frei stehender Position und werden in das CryoELITE Benchmate Gestell eingehängt, wodurch das einhändige Öffnen und Schließen des Fläschchens erleichtert wird.
Das einzigartige Herstellungsdesign der CryoELITE Röhrchen erzeugt eine größere Kontaktfläche zwischen Kappe und Röhrchen für eine absolute Versiegelung. Dieses freistehende Röhrchen ist mit einer optionalen 2D-Datenmatrix-Barcode-Bodeneinlage kompatibel (Hrst. Nr. W985880), die ein einzigartiger Identifikator für eine dauerhafte Rückverfolgbarkeit ist. Die Barcode-Bodeneinlage, die separat lieferbar ist, kann einfach in den Boden des Röhrchens gedrückt werden. Das Bodenformat des Röhrchens bietet eine ungehinderte Sicht auf die Probe und ermöglicht ein automatisiertes Scannen des Barcodes, insbesondere in Verbindung mit der Wheaton KeepIT-100™ Tiefkühlkiste (Hrst. Nr. W651700-Serie). Dies führt zu einer außergewöhnlichen Versiegelung, die die DOT-Normen im Durchschnitt um 35 % übersteigt, wodurch sich das CryoELITE Röhrchen ideal für den Transport von klinischen Proben eignet. Kappen und Röhrchen bestehen aus reinem Kryo-Polypropylen mit geringer Bindung.
- Bestehend aus bestrahltem, reinem Kryo-Polypropylen
- Kappen in sieben verschiedenen Farben: blau, rosa, grün, gelb, rot, weiß und naturfarben
- Röhrchen mit Innen- und Außengewinde
- Das Design führt zu einem Well mit einer Druckbeständigkeit, die über der staatlich vorgeschriebenen Norm liegt
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
2 ml | |
Außen | |
Ja | |
Polypropylen | |
49 mm | |
DOT, IATA | |
Ja |
0,47 in. | |
12 mm | |
Steril | |
1.92 Zoll | |
Freistehend | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
500/Karton | |
Kryoröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15