Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern
Marke:  Masterflex™ 95820-07
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15173523
  • 81.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Chemikalien-, Hitze-, Strahlungs- und Abriebbeständigkeit.
  • Hohe dielektrische Stärke.
  • Transparente bernsteinfarbene Tönung.
  • Das Harz erfüllt die Anforderungen der Normen USP, Klasse VI, und NEMA.
  • Temperaturbereich: -418 bis +896 °F (-250 bis +480 °C).
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
ADCF; Europäisches Arzneibuch; NSF-51; NSF-61; Phthalat-frei; USP; 3A; FDA; DEHP-frei
0.76 mm
0.965 mm
1.5 m
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern.
-250 °C
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Strahlung und Abrieb; hohe Spannungsfestigkeit.
Transparentes Gelbbraun
896 °F
Autoklavierbar
Polyamid
5 ft.
0.0508 mm
−418 °F
5 ft./Pk.
Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
550 psi
480 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > 0.76 mm ID, 0.965 mm AD